Learn More
Masterflex TUBING SILICONE PLAT LS 24, 7.6m
Marca: Masterflex 96410-24
199.11 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
TUBING SILICONE PLAT LS 24, 7.6m
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Masterflex TUBING SILICONE PLAT LS 24, 7.6m >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido