Learn More
Buerkle™ Silo Drill
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (AISI 304)
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Con el Silo Drill se pueden tomar muestras representativas de todas las capas de un silo de almacenamiento o materiales. El Silo Drill encaja en la mayoría de las aberturas estándar con un diámetro de 90 mm.
- Longitud estándar 150 cm, ampliable en 100 cm, 350 cm máx.
- El tubo interior suspendido evita el atascamiento de los granos gruesos
- Borde rascador para sustancias cohesivas
- Mango en T resistente y extraíble
- Punta perforadora con hojas de perforación para facilitar el mandrinado
- Fácil extracción de la cámara de muestras, limpieza sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Drill Sampler |
| Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 13.53 oz. |
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 40 mm |
| Longitud (métrico) | 150 cm |