Learn More
Buerkle™ Varilla de extensión para su uso con la Silo-Drill Buerkle™
Código de producto. 10188251
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10188251
Marca: Buerkle™ 53010500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El SiloDrill Extension Buerkle™ se puede ampliar 100 cm hasta un máximo de 350 cm.
  • Acero inoxidable (AISI 304)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Extensión
Material Acero inoxidable (V2A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Ampliación para perforación de silo
Capacidad (métrico) 400 mL
Para utilizar con (aplicación) SiloDrill
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 100 cm