Learn More
Sampling Systems™ Silo Rocket Sampler
Ideal for sampling pharmaceuticals, cosmetics and food stuffs. Sampling Systems™ Silo Rocket Sampler allows rapid point sampling of powders and granules in silos, tankers and in general bulk bins.
1995.00€ - 2025.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sampler |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15879301
|
Sampling Systems™
1985A-1000 |
1000 mm |
1995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15889301
|
Sampling Systems™
1985A-1500 |
1500 mm |
2005.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15899301
|
Sampling Systems™
1985A-2000 |
2000 mm |
2025.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Manufactured in 316L stainless steel
- Available in different lengths
- Easy to clean
- For large samples
Especificaciones
Sampler | |
Acero inoxidable (316L) | |
500 mL |