Learn More
Thermo Scientific™ Kits de empalmes SilTite™
Elimine las fugas con los kits de empalmes Thermo Scientific™ SilTite.
Marca:  Thermo Scientific™ 290MT231
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10724556
  • 164.33€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Elimine las fugas con los kits de empalmes Thermo Scientific™ SilTite. El empalme forma un sello fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar.
  • Los empalmes y tuercas metal SilTite están fabricados con el mismo material y tienen el mismo coeficiente de expansión térmica.
  • La base del empalme es plana y forma un sello perfecto con la interfaz MS
  • La tolerancia a la temperatura de la férula está muy por encima del límite del inyector, la interfaz MS o el horno GC
  • A diferencia de otras ferropinas, no es necesario volver a apretarlas después de la instalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de férulas
Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ
Dos frutos secos de silicona y diez gránulos
290 MT231
Metal SilTite
0,53 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.