Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes SilTite™
Los empalmes Thermo Scientific™ SilTite se usan con conectores de columna capilar.
Marca:  Thermo Scientific™ 290MF230
85.50 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10025844
  • 90.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los empalmes Thermo Scientific™ SilTite se usan con conectores de columna capilar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Empalme
0,32 mm
Metal SilTite
Para diámetro interior de 0,32 mm Capilar; 10/paq.
Columnas para GC capilar de sílice fundida
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.