Learn More
Thermo Scientific™ Conector de columna capilar para GC SilTite™
Utilice conectores de columna capilar SilTite GC para columnas de GC capilar de sílice fundida.
86.37€ - 112.75€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columna capilar de sílice fundida
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tipo Para utilizar con (equipo) Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Para utilizar con (equipo) Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10497514
Ver documentos
Thermo Scientific™
290MU498
Conector de columna capilar Columna capilar de sílice fundida Entre 0,1 y 0,25 mm
109.30€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10117864
Ver documentos
Thermo Scientific™
290MU499
Conector de columna capilar Columna capilar de sílice fundida 32 mm
112.75€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10301055
Ver documentos
Thermo Scientific™
290MU500
Conector de columna capilar Columna capilar de sílice fundida Entre 0,45 y 0,53 mm
112.75€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10046604
Ver documentos
Thermo Scientific™
290MN211
Tuercas de conector de columna de repuesto Columna capilar de sílice fundida Entre 0,1 y 0,53 mm
86.37€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice los conectores de columna capilar Thermo Scientific™ SilTite para columnas de GC capilar de sílice fundida. Están revestidos de vidrio para lograr inercia y tienen una masa térmica baja.
  • Unir dos columnas de GC
  • Reparar columnas rotas
Incluye
un conector, dos tuercas y cinco empalmes.
Información para pedidos
También hay disponible un paquete con cinco tuercas.
Especificaciones
Especificaciones
Columna capilar de sílice fundida
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.