Learn More
BINDER SILVER 3-year Maintenance Contract
Código de producto. 30274304 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
BINDER Series B, BD, BD-S, E, ED, ED-S
Cámaras BINDER serie UF V
Cámaras BINDER serie CBF
Cámaras BINDER serie VD
Cámaras BINDER serie VDL
Cámaras BINDER series CB, CB-S
Cámaras BINDER series KBF-S y KBF-S ECO
Cámaras BINDER series KT, KB, KB ECO
Cámaras BINDER series MKF y MKFT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
30274304 Cámaras BINDER serie VD cada uno
30274266 Cámaras BINDER series KBF-S y KBF-S ECO cada uno
30274292 Cámaras BINDER serie UF V cada uno
30274308 Cámaras BINDER series CB, CB-S cada uno
30274285 Cámaras BINDER serie VDL cada uno
30274277 Cámaras BINDER series KT, KB, KB ECO cada uno
30274276 BINDER Series B, BD, BD-S, E, ED, ED-S cada uno
30274270 Cámaras BINDER series MKF y MKFT cada uno
30274267 Cámaras BINDER serie CBF cada uno
9 options
Código de producto. 30274304
Marca: BINDER DL200880
Maintenance service as contractually agreed.
  • Maintenance service as contractually agreed
  • Visual inspection of mechanical and electrical components
  • Check of control response
  • 20% discount on spare parts
  • Testing of all key functions
  • Calibration of one test temperature in the center of the usable space as specified by the user
  • Without certificate
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER serie VD
Tipo de producto Maintenance Service