Learn More
Acetato de plata, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10402401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10402401
Marca: Thermo Scientific Acros 202390250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-63-3 | C2H3AgO2 | 166.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-63-3
Fórmula molecular C2H3AgO2
Peso molecular (g/mol) 166.91
Número MDL MFCD00012446
Clave InChI CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
Nombre IUPAC plata; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver acetate
Nombre de nota 99%
Color Beige grisáceo a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3CO2Ag
Fieser 01,1002; 03,362; 06,511; 08,440; 12,256; 13,285
Índice Merck 15,8644
Información de solubilidad Solubility in water: 10.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.91
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.25
Densidad 3.2500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, silver(1+) salt