Learn More
Acetato de plata, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311778
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
It is a reagent in the laboratory as a source of silver ions lacking an oxidizing anion. It is a reagent for direct ortho-arylation, and for conversion of organohalogen compounds into alcohols. Woodward cis-hydroxylation reaction employs silver acetate and iodine for selective conversin of alkenes into cis-diols. Silver acetate is the more preferred reagent for facile carbonylation of primary and secondary amines. It is also employed in the preparation of highly reflective, conductive silvered polymer films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-63-3
Fórmula molecular C2H3AgO2
Peso molecular (g/mol) 166.912
Número MDL MFCD00012446
Clave InChI CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
Nombre IUPAC plata; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver acetate
Punto de fusión (decomposition)
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco a gris
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Fórmula lineal AgOOCCH3
Número UN UN3077
Beilstein EM>10,
Índice Merck 14,8505
Información de solubilidad Soluble in dilute HNO3; Solubility in water increases with temperature.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.92
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 3.26 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver acetate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silver acetate, anhydrous