Learn More
Silver Bromide, 99%, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver Bromide |
| Punto de fusión | 432°C |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.77g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Densidad | 6.473g/mL at 25°C |