Learn More
Carbonato de plata, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10684862 25 g Frasco de vidrio 25 g
10694862 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10684862
Marca: Thermo Scientific Acros 176970250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-16-7 | CAg2O3 | 275.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-16-7
Fórmula molecular CAg2O3
Peso molecular (g/mol) 275.75
Número MDL MFCD00003403
Clave InChI WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
Nombre IUPAC ácido carbónico;plata
SMILES C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver carbonate
Punto de fusión 210.0°C
Nombre de nota 99%
Color Verde a verde amarillento
Forma física Polvo granular
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal Ag2CO3
Fieser 01,1005; 02,363; 04,425; 06,511; 08,411; 12,432
Índice Merck 15, 8646
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide and nitric acid, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.75
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.