Learn More
Thermo Scientific Chemicals, tinta conductiva de plata
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045661.06
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492427
  • 32.86€ / 5 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Silver Conductive Ink
MFCD01868501
Líquido S-020 (anteriormente Mattheylec P2006)
2.5
5 g
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ12K010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2025 Catalog Number045661.14,045661.06,045661.22
Número de loteT01K046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog Number045661.14,045661.06,045661.22
Número de loteW12I003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2022 Catalog Number045661.14,045661.06,045661.22
Número de loteT06I077 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2022 Catalog Number045661.14,045661.06,045661.22
Número de loteZ20C076 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number045661.14,045661.06,045661.22
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals, tinta conductiva de plata > 5 g