Learn More
Lámina de plata, 0,5 mm de grosor, Premion™, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11315919
Lámina de plata, 0,5 mm de grosor, Premion™, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315919
50 x 50 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Código de producto. 11315919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012128.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 3,3 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Aspecto Silver-colored foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9985% (Metals basis)
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Characteristic
Formulario Lámina, 0,5 mm de grosor
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de plata, 0,5 mm de grosor, Premion™, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >