Learn More
Hexafluoroantimonato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11317237
Hexafluoroantimonato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317237
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11317237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011538.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Silver hexafluoroantimonate is used as a catalyst for the preparation of a number of compounds. It acts as an acidic catalyst in epoxide opening reactions and sulfenylation reactions , controlled initiator in polymerization reactions, and as an activator of catalyst in certain organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26042-64-8
Fórmula molecular AgF6Sb
Peso molecular (g/mol) 343.619
Número MDL MFCD00003401
Clave InChI GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16687962
Nombre IUPAC plata;hexafluoroantimonio(1-)
SMILES F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver hexafluoroantimonate
Color Blanco a crema
Forma física Polvo/masa
Cantidad 5 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.41
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP19L002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2025 Catalog Number011538.06,011538.03,011538.14
Número de loteY08F057 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2023 Catalog Number011538.06,011538.03,011538.14
Número de loteE20Q10 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number011538.06,011533.09,011533.18
Número de loteG29T047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number011538.06,011533.09,011533.18
Número de loteE07S063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number011538.06,011533.09,011533.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexafluoroantimonato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >