Learn More
Citrato de plata(I) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412317
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 15412317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045496.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 206986-90-5 | C6H5Ag3O7 | 512.70 g/mol
Silver(I) citrate hydrate can be very attractive for the future biomedical or pharmaceutical/therapeutic applications. It can be used as an antimicrobial agent and enhancers of antioxidants and anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206986-90-5
Fórmula molecular C6H5Ag3O7
Peso molecular (g/mol) 512.70
Número MDL MFCD00150589
Clave InChI QUTYHQJYVDNJJA-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo silver i citrate hydrate, trisilver 1+ citrate hydrate
PubChem CID 16212313
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;plata;hidrato
SMILES [Ag+].[Ag+].[Ag+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) citrate hydrate
Punto de fusión 170°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.70 (Anhydrous)
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver(I) citrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Trisilver citrate hydrate