Learn More
Yodato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver iodate |
| Punto de fusión | >200°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Información de solubilidad | Practically insoluble in water. Soluble in aqueous ammonia |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.77 |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Mostrar más |