Learn More
Yoduro de plata, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1506°C |
| Nombre del producto químico o material | Silver iodide |
| Punto de fusión | 557°C |
| Nombre de nota | Pure |
| Color | Amarillo |
| Forma física | Polvo granular |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (ex Ag) |
| Fórmula lineal | AgI |
| Índice Merck | 15, 8655 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Silver iodide
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.