Learn More
Nitrato de plata, solución estándar de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735357 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
Código de producto. 10487700
Marca: Thermo Scientific Acros 124250010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Nombre de nota 0.1 N Standard Solution
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular AgNO3
Fórmula lineal AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Fieser 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
Índice Merck 15, 8657
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Envase Frasco de HDPE
Gravedad específica 1.015
Densidad 1.0150g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate, 0.1N standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.