Learn More
Solución de nitrato de plata, 0,1 M, Chem-Lab
Código de producto. 10080452
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 10080452
Marca: Chem-Lab CL05.2603.1000
Diseñado para su uso en titulaciones de laboratorio. La solución de nitrato de plata, 0,1 M, Chem-Lab tiene una concentración con 16,987 g de AgNO3 por 1 l de H2O. Se utiliza en la determinación de cloruro, como precursor de otros compuestos de plata y tiene propiedades desinfectantes.
Especificaciones
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Cantidad 1 l
Fórmula molecular AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 16,987g AgNO3 por 1 l de H2O
Densidad 1,01 g/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Plata nitrato 0.1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: silver nitrate