Learn More
Nitrato de plata, solución estandarizada 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445030
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
500 ml
Código de producto. 11445030
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035601.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Silver nitrate, 1.0N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol and aqueous ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitrato de plata:1,7%; agua:98,3%
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Aspecto Colourless liquid
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faroangivelser
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Skyddsangivelse
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.