Learn More
Nitrato de plata, 99,85%, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver nitrate |
Color | Blanco |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.85% |
Fórmula lineal | AgNO3 |
Índice Merck | 15, 8657 |
Nombre IUPAC | nitrato de plata(1+) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.87 |
Porcentaje de pureza | ≥99.80% |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468376 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 197680025,197681000,197680050,197680250,197685000 |
A0469077 | Certificado de análisis | 10/01/2025 | 197680025,197681000,197680050,197680250,197685000 |
A0467063 | Certificado de análisis | 23/10/2024 | 197680025,197681000,197680050,197680250,197685000 |
A0432340 | Certificado de análisis | 15/01/2024 | 197680025,197681000,197680050,197680250,197685000 |
B0149836A | Certificado de análisis | 14/11/2023 | 197680025,197681000,197680050,197680250,197685000 |
Seguridad y manipulación
- Silver nitrate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.