Learn More
Nitrato de plata, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11470990
Nitrato de plata, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470990
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. 11470990
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13854.36
Solicitar formato a granel o personalizado
El nitrato de plata se emplea en chapado en plata, fotografía, fabricación de otros compuestos de plata, espejos, colorante de porcelana y tinción en histología. Se utiliza como tinción en la microscopía electrónica de barrido y es un ingrediente clave en varias composiciones farmacéuticas antisépticas y antibacterianas a base de plata. El nitrato de plata(I) se puede utilizar para separar mezclas de alquenos por absorción selectiva y para reacciones de desprotección y oxidación en la síntesis orgánica. Se utiliza frecuentemente como reactivo analítico debido a su inmediata reacción con iones de haluro que forman precipitado insoluble de haluros de plata(I).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 444°C
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Punto de fusión 212°C
CAS 7761-88-8
Forma física Cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula molecular AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Número UN UN1493
Índice Merck 14,8518
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras
Información de solubilidad Freely soluble aq. soln., alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Envase Tarro de cristal
Sensibilidad Light Sensitive
Aspecto White
Información de descomposición >444°C
Densidad 4.352
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote62480080 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog NumberA13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06
Número de lote10252994 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2024 Catalog NumberA13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06
Número de lote10219658 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog NumberA13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06
Número de lote10237365 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06
Número de lote10T021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13854.22,A13854.14,A13854.36,A13854.06
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Nitrato de plata, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >