Learn More
Nitrato de plata, ACS, > 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11391229
Nitrato de plata, ACS, > 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391229
500 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11391229
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011414.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Nitrato de plata, AgNO3, número CAS-7761-88-8, nitrato de plata I, Argenti nitras, sal de plata I de ácido nítrico, nitrate d'argent, cauterizador de lunares, argerol, mononitrato de plata, nitrato de plata, silbernitrat, 100 g, > 99,9 % (base de metales), CHEBI:32130, 4,352 g/ml
Silver nitrate is employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology. It finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions. Silver(I) nitrate is used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Punto de fusión 212°C
Nombre de nota For AAS analysis
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 4.352 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN26L001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/02/2025 Catalog Number011414.22,011414.06,011414.14,011414.36
Número de loteN26L002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/02/2025 Catalog Number011414.22,011414.06,011414.14,011414.36
Número de lote62400687 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog Number011414.22,011414.06,011414.14,011414.36
Número de loteZ30K019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/12/2024 Catalog Number011414.22,011414.62,011414.06,011414.14,011414.36
Número de loteU16K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2024 Catalog Number011414.22,011414.62,011414.06,011414.14,011414.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrato de plata
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de plata, ACS, > 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >