Learn More
Nitrato de plata, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
Descripción
AgNO3, número CAS-7761-88-8, silbernitrat, nitrato de plata i, monihidrato de plata, nitrate d'argent, silver nitrate, nitric acid silver i salt, silvernitrate, argenti nitras, argerol, lunar caustic, 500 g, 444 ºC, CHEBI:32130, blanco, 169,87 g/mol, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, plata;nitrato
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 444 °C |
Punto de fusión | 212 °C |
Color | Blanco |
pH | Desde 5,4 hasta 6,4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 25 g |
Nombre IUPAC | plata;nitrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.87g/mol |
Envase | Tarro de cristal |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527870 | Certificado de análisis | 24/02/2025 | S/1280/46,S/1280/68,S/1280/53 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Silver nitrate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Nitrato de plata, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido