Learn More
Nitrato de plata, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10224350
250 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
AgNO3, número CAS-7761-88-8, silbernitrat, nitrato de plata i, monihidrato de plata, nitrate d'argent, silver nitrate, nitric acid silver i salt, silvernitrate, argenti nitras, argerol, lunar caustic, 500 g, 444 ºC, CHEBI:32130, blanco, 169,87 g/mol, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, plata;nitrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 444°C
Punto de fusión 212°C
Color Blanco
pH 5.4 to 6.4
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87g/mol
Envase Tarro de cristal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Nitrato de plata, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ >