Learn More
Nitrato de plata (cristalino/Certificado ACS), Fisher Chemical
Código de producto. 10346843
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346843 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10284773 100 g Frasco de vidrio 100 g
10265063 500 g Frasco de vidrio 500 GR
3 options
Código de producto. 10346843
Marca: Fisher Chemical S18125
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 444°C
Nombre del producto químico o material Silver Nitrate
Punto de fusión 212°C
Color Blanco
pH 5.4 to 6.4
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo Assay: ≥99.7%
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado Productos con certificación de la ACS
Identificación Pass Test