Learn More
Silver Nitrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15603480 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
250 g
15603480 1 kg 1 Kg
15623480 25 g 25 g
15693470 100 g 100 g
15613480 250 g 250 g
4 options
Código de producto. 15603480
Marca: Honeywell-Fluka 316301KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.8%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Nitrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal AgNO3
Número UN 1493
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Densidad Vapor Density: 5.8 (vs air)