Learn More
Silver nitrate, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15687340
Silver nitrate, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15687340 Tienda Honeywell Fluka Productos
100 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Código de producto. 15687340
Marca: Honeywell-Fluka 85228100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a.,≥99.5% (AT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal AgNO3
Número UN UN1493
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (AT)
Grado Puriss. P.a.
Densidad Vapor Density: 5.8 (vs air)
Título del producto
Silver nitrate, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >