Learn More
Solución de nitrato de plata, 0,01 M, Honeywell™ Código de producto.: 15634160
compliance-icons
Solución de nitrato de plata, 0,01 M, Honeywell™
Código de producto. 15634160 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Código de producto. 15634160
Marca: Honeywell-Fluka 342941L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, 0,01 M de AgNO3 (0,01 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate solution
CAS 7761-88-8
Cantidad 1 L
Fórmula molecular AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Número UN UN3082
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01M
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silver nitrate
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
Solución de nitrato de plata, 0,01 M, Honeywell™ >