Learn More
Solución de nitrato de plata, 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10111910
2.5 L, Frasco de plástico HDPE
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
AgNO3, número de CAS 7761-88-8, nitrato de plata, plata cáustica, argerol, mononitrato de plata, nitrato de plata, silver i nitrate, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, ácido nítrico, sal de plata, 2,5 l, CHEBI:32130, incoloro, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, plata, nitrato, 3414, 169.872
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Color Incolora
Grado Especificaciones analíticas de la farmacopea europea
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate, 0.1M solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silver nitrate
Título del producto
Solución de nitrato de plata, 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical™ >