Learn More
Solución de nitrato de plata, volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,1 M de AgNO3 (0,1 N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15685010
Solución de nitrato de plata, volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,1 M de AgNO3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15685010 Tienda Honeywell Fluka Productos
10 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Código de producto. 15685010
Marca: Honeywell-Fluka 3537510LVP
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, react. farmacopea europea, 0,1 M AgNO3 (0,1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate solution
Cantidad 10 L
Número UN UN3082
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silver nitrate solution
Título del producto
Solución de nitrato de plata, volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,1 M de AgNO3 (0,1 N), Honeywell Fluka™ >