Learn More
Perclorato de plata, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11389857
Perclorato de plata, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389857
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11389857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042209.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Sensible a la luz e higroscópico
Silver perchlorate is used as a catalyst in organic chemistry. It is an effective reagent for replacing halides ligands with perchlorate. It is also used in the manufacturing of explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-93-9
Fórmula molecular AgClO4
Peso molecular (g/mol) 207.314
Número MDL MFCD00003400
Clave InChI YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver perchlorate, unii-sv4x1u113o, silver 1+ ion perchlorate, perchloric acid, silver 1+ salt, silver 1+ salt, ag.clo4, perchloric acid, silver 1+ salt 1:1, silver 1+ perchlorate ion, silver i perchloratehydrate, silver i perchlorate, anhydrous
PubChem CID 24562
Nombre IUPAC plata;perclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver perchlorate
Punto de fusión 485°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water and many organic solvents (benzene,toluene,pyridine)Soluble in water,benzene and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.32
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Aspecto White crystals
Densidad 2.806 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • silver perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Perchloric acid, silver(1+) salt
RUO – Research Use Only
Título del producto
Perclorato de plata, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >