Learn More
Silver Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Código de producto. 10152492
100 mL, Frasco de plástico HDPE
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio ámbar
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 1
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver (I) single element solution 1,000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Título del producto
Silver Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™ >