Learn More
Solución de metal estándar de plata 1000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical Código de producto.: 10000200
Solución de metal estándar de plata 1000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10000200
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. 10000200
Marca: Fisher Chemical J/8310/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 7761-88-8
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 1
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC plata;nitrato
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver (I) single element solution 1,000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Título del producto
Solución de metal estándar de plata 1000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical >