Learn More
Solución estándar de plata, para AAS, 1 mg/ml de Ag en 0,5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
20.00€ - 61.51€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver standard solution
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Nombre de nota 1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3
CAS 7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Envase Frasco de plástico
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10174400
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
196301000
100 mL Frasco de plástico
20.00€
100 ml
10226540
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
196305000
500 mL Frasco de plástico
61.51€
500 ml
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
Especificaciones
Especificaciones
Silver standard solution
1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3
Frasco de plástico
AgNO3
15, 8657
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
169.87
CHEBI:32130
AAS
-3.0°C
1.02
Líquido
997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C)
7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Incolora
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
nitrato de plata(1+)
24470
107.87
1.0200g/mL
101.0°C
Solubilidad en agua: soluble.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Puede ser corrosivo para metales.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep only in original container.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
Nombre del producto
  • Silver atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid