Learn More
Sulfato de plata, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
44.92€ - 455.27€
CAS | 10294-26-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Ag2H2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 313.81 |
Número MDL | MFCD00003407 |
Clave InChI | YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt |
PubChem CID | 159865 |
Nombre IUPAC | diplata;sulfato |
SMILES | [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11326478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012112.06 |
5 g |
44.92€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11336478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012112.14 |
25 g |
149.75€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11316478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012112.22 |
100 g |
455.27€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Silver(I) sulfate is employed in silver plating, and in electrolysis. It is a useful non-staining substitute to silver nitrate. Silver sulfate/iodine is an excellent iodination reagent for alkyl, alkoxybenzenes, aromatic amines and uridines. It is used in batteries; its pharmaceutical composition is used as an antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10294-26-5 | |
313.81 | |
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N | |
159865 | |
[Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O |
Ag2H2O4S | |
MFCD00003407 | |
silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt | |
diplata;sulfato |
Especificaciones
1085°C (decomposition) | |
657°C | |
Blanco | |
99.999% (metals basis) | |
MFCD00003407 | |
Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in nitric acid,ammonia and conc. sulfuric acid. | |
[Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O | |
313.81 | |
311.8 | |
Light sensitive | |
5.45 g/cm3 at 20°C |
Silver sulfate | |
10294-26-5 | |
Polvo | |
Ag2H2O4S | |
silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt | |
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N | |
diplata;sulfato | |
159865 | |
Odorless | |
White powder |
Seguridad y manipulación
P280-P305+P351+P338-P310
H318.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-653-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only