Learn More
Sulfato de plata, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Amber glass bottle
Glass Jar
Tarro de cristal
Especificaciones
Punto de ebullición | 1085°C |
Punto de fusión | 652°C |
Color | White |
pH | 5 to 6 |
Forma física | Solid |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.79g/mol |
Envase | Amber glass bottle |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Nombre del producto
- Silver sulfate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.