Learn More
Sulfato de plata, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Ag2O4S, CAS Number-10294-26-5, disilver 1+ sulfate, sulfuric acid disilver i salt, disilver 1+ sulphate, disilver sulfate, unii-8qg6hv4zpo, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, silver sulfate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, disilver 1+ ion sulfate, 8qg6hv4zpo, 100g, 1085 deg.C, White, 311.79g/mol
Especificaciones
Punto de ebullición | 1085°C |
Punto de fusión | 652°C |
Color | White |
pH | 5 to 6 |
Forma física | Solid |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.79g/mol |
Envase | Glass Jar |