Learn More
Sulfato de plata, puro, solución de 10 g/l en ácido sulfúrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
10247460 2,5 L 2.50 LT
10237460 1 L 1 LT
2 options
Código de producto. 10247460
Marca: Thermo Scientific Acros 279480025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver sulfate
Color Incolora
Nombre de nota 10g/L Solution in Sulfuric Acid
CAS 10294-26-5, 7664-93-9
Fórmula molecular Ag2H2O4S
Fórmula lineal Ag2SO4
Número MDL MFCD00003407
Fieser 01,1015; 03,254; 04,435
Densidad 1.8400g/mL
Índice Merck 15, 8668
Sinónimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
Clave InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC diplata; sulfato
Peso molecular (g/mol) 313.81
PubChem CID 159865
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.79
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.84
Cantidad 2,5 L
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.