Learn More
Silver Sulfate Solution 1% (w/v) (d=1.84) In Sulfuric Acid, for COD, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Especificaciones
Color | Incolora |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.79g/mol |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
pH | 1 |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.