Learn More
Silver sulfate-Sulfuric acid solution, Volumetric solution, for COD determination according to DIN 38409, part 41, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descripción
- Las soluciones se preparan con materias primas que cumplen o superan los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
- Cuando no existen requisitos de la ACS al respecto, se utilizan productos químicos de la máxima pureza posible
- Todas las soluciones acuosas se preparan con agua desionizada de alta pureza que cumple con los requisitos de agua para uso con reactivos del tipo 1 que establece el ASTM (organismo de normalización estadounidense)
- Se guardan registros de producción y control de calidad para que las materias primas empleadas se puedan rastrear
- Se garantiza que todas las soluciones cumplen con las especificaciones de su etiqueta
- Todas las etiquetas de las soluciones cumplen o superan todas lo requerido en las normativas ISO, DOT y OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver sulfate-Sulfuric acid solution |
Cantidad | 1 L |
Número UN | UN3264 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Silver sulfate-Sulfuric acid solution
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, Disilver(1+) sulphate