Learn More
Sulfuro de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341239
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11341239
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011416.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Silver sulfide is useful as a photosensitizer in photography, Intermediates, chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21548-73-2
Fórmula molecular Ag2S
Peso molecular (g/mol) 247.80
Número MDL MFCD00003406
Clave InChI XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disilver(1+) sulfanediide
SMILES [S--].[Ag+].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver sulfide
Punto de fusión 825°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Soluble in HNO3,alkali cyanide solutions. Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.8
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Aspecto Dark gray to black powder/flake/crystalline/beads
Densidad 7.317 g/cm3 at 20°C