Learn More
Thermo Scientific Chemicals Simeticona
Código de producto. 16594304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
16594304 50 g 50 g
16584304 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 16594304
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465170500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8050-81-5 | C6H18O4Si3 | 238.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8050-81-5
Fórmula molecular C6H18O4Si3
Peso molecular (g/mol) 238.46
Clave InChI AMTWCFIAVKBGOD-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 3,3,5,5-tetrametil-2,4-dioxa-3,5-disilahexano; silanediona
SMILES O=[Si]=O.CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simethicone
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform