Learn More
STEMCELL Technologies Sinefungin
Código de producto. 17110282
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
17110282 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 17110282
Marca: STEMCELL Technologies 73812
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Epigenetic modifier; Inhibits DNA methyltransferases (DNMTs)
  • Sinefungin is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor (IC50 = 0.1 - 20 μM; Copeland et al.) and an analog of the methyl donor S-adenosyl-L-methionine (SAM; Nolan; Horiuchi et al.)
  • Antiparasitic activity against malarial, trypanosomal, and leishmanial species (Nolan; Trager et al.; Dube et al.)
  • Inhibits Newcastle disease and vaccinia virus multiplication (Pugh et al.)
  • Inhibits pneumococcal biofilm growth in vitro and colonization in an in vivo rat model (Yadav et al.)
Especificaciones
CAS 58944-73-3
Sinónimo A 9145; Antibiotic 32232RP; Antibiotic A 9145; RP 32232
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C15H23N7O5
Pureza ≥95%