Learn More
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Simplifique el muestreo con fácil acceso.
Marca: Thermo Scientific™ 335917000
Descripción
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
Especificaciones
Soporte de filtro que se ajusta a su filtro específico sin el revestimiento del compartimento para las muestras. | |
Medición de la transmitancia de sólidos finos, filtros y cupones de vidrio o plástico. Admite filtros de tan solo 10 mm | |
Filtra hasta 10 mm de grosor |
Soporte de filtro individual ajustable | |
Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | |
Placa base para montaje de accesorios |