Learn More
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Simplifique el muestreo con fácil acceso.
Marca: Thermo Scientific™ 840-277500
266.00 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Saque el máximo partido a sus mediciones con accesorios para la familia de espectrofotómetros GENESYS Vis/UV-Vis. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
Especificaciones
Soporte para viales y tubos de ensayo con capacidad para tubos de ensayo y viales de entre 12 mm y 25 mm de diámetro | |
Mediciones colorimétricas/espectroscópicas en cubetas de tubos de ensayo. Mediciones OD600 para el control del crecimiento celular en tubos. Control del crecimiento celular en matraces de cultivo Nephelo. Mediciones en viales con tapón de rosca de 16 mm |
|
Tubos de ensayo y viales de 12 mm a 25 mm de diámetro |
Soporte para viales y tubos de ensayo | |
Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | |
Un portacubetas incorporado en una bandeja del compartimento de muestras. Encaja magnéticamente en su lugar. No se necesitan herramientas. |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31