Learn More
Molecular Probes™ Single-Channel Dead Cell Apoptosis Kit with Annexin V Alexa Fluor™ 488 and SYTOX™ Green Dyes, for flow cytometry
Kit de verificación de temperatura de 384 pocillos de canal único doble para sistemas PCR 9700, 0,02 ml
Marca: Molecular Probes™ V13240
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Este producto detecta la externalización de la fosfatidilserina en células apoptóticas mediante anexina V recombinante conjugada con colorante verde fluorescente Alexa Fluor™ 488, y las células muertas mediante el colorante SYTOX™ Green de ácidos nucleicos. Después del tratamiento con ambas sondas, las células apoptóticas muestran una fluorescencia verde, las células muertas se muestran con una fluorescencia verde más brillante, y las células vivas muestran poca o ninguna fluorescencia. Estas poblaciones pueden distinguirse fácilmente en el canal FL1 de un citómetro de flujo, liberando los otros canales para la detección de otros colores fluorescentes.Consulte una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
Especificaciones
Tubo | |
Contiene 1 vial de conjugado de anexina V, Alexa Fluor™ 488 (250 µl), 1 vial de SYTOX™ Green (100 µl) y 1 frasco de tampón de unión de anexina (solución 5X, 50 ml). Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
|
SYTOX™ Green: 503⁄524, Alexa Fluor™ 488: 499⁄521 | |
Hielo húmedo | |
Citometría de flujo | |
Citómetro de flujo |
Kit de apoptosis de células muertas | |
488 | |
50 | |
Alexa Fluor™, SYTOX™ | |
Alexa Fluor™ 488, SYTOX™ Green |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.