Learn More
Gilson™ Monocanal PIPETMAN™ M
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7161869 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 10 mL
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 100 a 1200 μl
De 2 to 20 μl
De 20 a 300 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16348147
Marca: Gilson™ F81040
Single Channel PIPETMANTM M is a BluetoothTM-enabled electronic pipette that offers accuracy and precision in both standard and repetitive pipetting modes.
  • Permite un pipeteado exacto y preciso
  • El pistón motorizado permite una alta reproducibilidad y precisión del pipeteo en todos los modos
  • Asociado con TRACKMAN™ Connected y su aplicación PipettePilot™, PIPETMAN™ M Connected reduce el riesgo de error humano al transferir parámetros de pipeteo verificables y comandos en la pipeta
  • Mayor funcionalidad
  • La intuitiva interfaz cuenta con cinco modos de pipeteo para un gran número de aplicaciones: Pipeta, repetitiva, mezcla, inversa y personalizada
  • Crea y transfiere hasta 10 protocolos personalizados desde el software PIPETMAN™ M. Connected hasta la pipeta
  • La conexión Bluetooth™ permite la comunicación con TRACKMAN™ Connected y le ayuda a guiarle a través de su protocolo que le indica dónde, cuándo y cuánto pipetear con interacciones en tiempo real
  • Fácil y sencillo de utilizar
  • Aspire y dispense con un solo clic del botón y expulse las puntas con facilidad
  • El diseño ligero y ergonómico se apoya cómodamente en la mano para una máxima comodidad de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Universal
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Yellow
Desechables Single-use
Para utilizar con Punta de pipeta, TRACKMAN™ Connected
Material Polipropileno
Modelo P10M BT
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman™ M
Programable Sí
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta, TRACKMAN™ Connected
Cantidad 1
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 12,75 in.
Longitud (métrico) 32.4 cm
Anchura (imperial) 8 in
Altura (imperial) 2,5 in.
Altura (métrico) 6.4 cm
Requisitos eléctricos 3,7 V y 420 mAh (1,55 Wh)
Fit for Purpose Certified Quality