Learn More
Masterflex™ Conjunto de frasco de muestreo irradiado con rayos gamma de un solo uso
El conjunto de botellas de muestreo irradiadas por rayos gamma de un solo uso Masterflex™ transfiere, toma muestras y almacena reactivos y productos biofarmacéuticos de forma segura.
Marca:  Masterflex™ 95644-28
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16619571
  • 213.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El conjunto de tubos/tapón de una sola pieza y seguro elimina la contaminación y la pérdida de producto debido a conexiones sueltas.
  • Los conjuntos están irradiados con rayos gamma, lo que elimina los costes de mano de obra y validación asociados con el montaje y la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
Irradiado con radiación gamma
2000 mL